Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml scintillationsflaskor med skruvgänga i glas
Produktkod. 17741088
Change view
Material (liner):
Folie/kork
Pappersfolie
Poly tätningskon
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Korkbakad folie
Skruvlock
Stängningsstorlek:
22 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Stängningsmaterial Förslutningstyp Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
17741088 Poly tätningskon Urea Skruvlock 22 mm -
10278244 Folie/kork Urea Korkbakad folie 24 mm Paket med 500
11832943 Pappersfolie Polypropen Fäst skruvlock 22 mm Paket med 100
17731088 Skummad polyeten Polypropen Fäst skruvlock 22 mm -
17721088 Folie/kork Urea Fäst skruvlock 22 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17741088 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7451520
Beräknad leverans: 08-07-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klart KG-33 borosilikatglas
Olika kapsylmaterial och foder tillgängliga.
Beställningsinfo
Flaskor är förpackade i cellulära brickor med alfanumeriska koordinater för snabb och enkel identifiering. Brickor är krymplindade för att bevara renheten. Varje bricka innehåller 100 flaskor, fem brickor per låda. Kepsar kommer i polyetenpåsar om 100 st.
Specifikationer
Material (liner) Poly tätningskon
Färg Vitt
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Snabb och enkel identifiering
Förpackningstyp Cellulära brickor
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 22 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438