Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminiumtätningar för Headspace-flaskor
Beskrivning
Tillåt enkel åtkomst till flaskans innehåll
- Ett stycke
- Passar GPI Aluminium Seal Finish 20/20A
- Ofodrad
- Aluminium
- 20 mm (0,787 tum) storlek
Modell 73820-20
- Tear-out stil
- Tear-off stil
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| Produkttyp | Avrivbar mössa |