Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminiumtätningar för Headspace-flaskor
Produktkod. p-74048
Typ:
Avrivbar mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10540183
Brand: DWK Life Sciences 7382120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåt enkel åtkomst till flaskans innehåll
  • Ett stycke
  • Passar GPI Aluminium Seal Finish 20/20A
  • Ofodrad
  • Aluminium
  • 20 mm (0,787 tum) storlek
Modell 73820-20
  • Tear-out stil
  • Modell 73821-20
    • Tear-off stil
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Naturlig
    Material Aluminium
    Kvantitet 1000 Cs.
    Typ Avrivbar mössa
    Stängningsstorlek 20 mm