Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Gängflaskor utan förslutningar Produktkod.: 11813013
Beräknad leverans: 09-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2148.60 SEK / Paket med 200
    Spara 546.40 SEK
    20% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Gängflaskor utan förslutningar
Product Code. 11813013
1.5 dr., 15-425, Paket med 200
Click to view available options
Volym (engelska):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
24-400
8-425
Unit Size:
Paket med 200
Produktkod. 11813013
Brand: DWK Life Sciences 609121940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2148.60 SEK / Paket med 200
    Spara 546.40 SEK
    20% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-01-2026
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Tillverkad av bärnstensfärgat 33 expansionsborosilikatglas
  • Amberfärgade flaskor ger skydd mot skadligt ljus och UV-strålar för ljuskänsliga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 5.5 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.5 dr.
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Stängningsstorlek 15-425
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Gängflaskor utan förslutningar >