Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Gängflaskor utan förslutningar
Volym (engelska):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
24-400
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Amberfärgade flaskor ger skydd mot skadligt ljus och UV-strålar för ljuskänsliga produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 40 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 10 dr. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I |
| Stängningsstorlek | 24-400 |