Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL och 4 mL autosamplerflaskor utan förslutningar: Crimpöppningar
Beskrivning
- OD x Längd: 12 x 32mm
- Finish: Crimp
Beställningsinfo
100 injektionsflaskor/förpackning, 20 förpackningar/fodral. Förslutningar ingår ej.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 2.0 mL |
| För användning med (applikation) | Kromatografiapplikationer |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Hals stil | Regelbunden |
| Antal per förpackning | 100 |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |