Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL och 4 mL autosamplerflaskor utan förslutningar: Skruvgängor
Beskrivning
- Finish: Skruvgänga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 4.0 mL |
| För användning med (applikation) | Kromatografiapplikationer |
| Graderad | Nej |
| Höjd (engelska) | 1,77 tum. |
| Antal per förpackning | 100 |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Visa mer |