Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL och 4 mL autosamplerflaskor utan förslutningar: Skruvgängor
Produktkod. 11893043
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13-425
8-425
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Produkttyp:
Autosamplerflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsstorlek Markeringspunkt Produkttyp unitSize
11893043 Klart 8-425 Nej Autosamplerflaska Paket med 2000
11803053 Klart 13-425 Nej Autosamplerflaska Paket med 2000
11813053 Klart 13-425 Ja Autosamplerflaska Paket med 2000
11853053 Bärnsten 8-425 Nej Autosamplerflaska Paket med 2000
11863053 Bärnsten 13-425 Nej Autosamplerflaska Paket med 2000
11873053 Bärnsten 13-425 Ja Autosamplerflaska Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11893043 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 331232S
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas
  • Finish: Skruvgänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2.0 mL
För användning med (applikation) Kromatografiapplikationer
Graderad Nej
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Antal per förpackning 100
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Autosamplerflaska