Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 4 ml spädningsflaskor med bifogade förslutningar
Product Code. 11822973
Change view
Click to view available options
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Unit Size:
Paket med 144
Product Code. Autoklaveringsbar Unit Size
11822973 Autoklaveringsbar Paket med 144
1 options
Product Code. 11822973 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 60811D312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1427.86 SEK / Paket med 144
    Save 132.14 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Fullständigt autoklaverbar, idealisk för användning i forskningsstudier
  • Tillverkad av KG-33 expansion, typ I klass A glas
  • Stängd topp, svarta fenolskruvlock med vita gummifoder
  • Markerad med blå linjer vid 3mL
  • Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifications
Material (liner) Gummi
Diameter (engelska) Yttre 0,59 tum
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Kiselglas
Volym (metrisk) 4 mL
För användning med (applikation) Idealisk för användning i forskningsstudier
Höjd (engelska) 1,7 tum
Volym (engelska) 0,13 oz.
Produktlinje Kimble
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 144 Cs.
Markeringspunkt Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Utspädningsflaska