Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansionsborosilikatglassmältpunktskapillärer
Produktkod. 11853063
Change view
Längd (metrisk) rör:
90 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Förpackningsstorlek
11853063 100 mm Paket med 20
11863063 90 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11853063 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 3450099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2289.00 SEK
    1647.41 SEK / Paket med 20
    Save 641.59 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
51 expansionsborosilikatglas
  • OD: 1,5 till 1,8 mm
  • 100 kapillärer per flaska
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) vägg 0.25 mm
Produkttyp Smältpunktskapillär (båda ändar öppna)
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Yttre 1,5 till 1,8 mm
Längd (engelska) rör 3,93 tum
Längd (metrisk) rör 100 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.