Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansionsborosilikatglassmältpunktskapillärer Produktkod.: 11853063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2540.00 SEK
    2320.85 SEK / Paket med 20
    Spara 219.15 SEK
    8% Av
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansionsborosilikatglassmältpunktskapillärer
Produktkod. p-192160
100 mm, Paket med 20
Längd (metrisk) rör:
90 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11853063
Brand: DWK Life Sciences 3450099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2540.00 SEK
    2320.85 SEK / Paket med 20
    Spara 219.15 SEK
    8% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
51 expansionsborosilikatglas
  • OD: 1,5 till 1,8 mm
  • 100 kapillärer per flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) vägg 0.25 mm
Produkttyp Smältpunktskapillär (båda ändar öppna)
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Yttre 1,5 till 1,8 mm
Längd (engelska) rör 3,93 tum
Längd (metrisk) rör 100 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansionsborosilikatglassmältpunktskapillärer >