Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansionsborosilikatglassmältpunktskapillärer med mindre ID
Produktkod. 11873063
Change view
Längd (metrisk) rör:
90 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör unitSize
11873063 100 mm Paket med 20
11883063 90 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11873063 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 3450299
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
51 expansionsborosilikatglas
  • ID: 0,8 till 1,1 mm
  • 100 kapillärer per flaska
Uppfyllande
Följ USA Farmakopé XXI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) vägg 0.25 mm
Produkttyp Smältpunktskapillär (båda ändar öppna)
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Inre 0,8 till 1,1 mm
Längd (engelska) rör 3,93 tum
Längd (metrisk) rör 100 mm