Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansionsborosilikatglassmältpunktskapillärer med mindre ID
Produktkod. 11883063
Change view
Längd (metrisk) rör:
90 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Förpackningsstorlek
11883063 90 mm Paket med 20
11873063 100 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11883063 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 3450799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3110.00 SEK
    2421.96 SEK / Paket med 20
    Save 688.04 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
51 expansionsborosilikatglas
  • ID: 0,8 till 1,1 mm
  • 100 kapillärer per flaska
Uppfyllande
Följ USA Farmakopé XXI.
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) vägg 0.25 mm
Produkttyp Smältpunktskapillär (ena änden förseglad)
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Inre 0,8 till 1,1 mm
Längd (engelska) rör 3,54 tum
Längd (metrisk) rör 90 mm