Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Bärnstensfärgade engångsrör av borosilikatglas
Produktkod. p-6551544
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
15826331 100 mm 16 mm Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15826331 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7350016100A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av bärnstensfärgad borosilikatglas för att ge överlägset skydd för ljuskänsliga applikationer.
  • Amber 51 expansionsborosilikatglas erbjuder utmärkt kemisk resistens mot natriumläckage, en faktor som är vanlig i sodakalkglasprodukter
  • Rören är förpackade i praktiska brickor för enkel användning på bänkskivor och i lådor
  • Brickor är krympförpackade i plastfilm, med rör som förblir i konstant inriktning för skydd mot brott och kontaminering under transport
  • Ingen markeringspunkt
  • Designad från ASTM Specifikation E890
  • Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Glas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Ljuskänsliga applikationer
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning 1000/Cs; Krympförpackade brickor
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Vanligt rör