Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgänga provflaskor med omonterade PTFE-belagda/vita gummifodrade lock
Volym (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
8 ml
Förslutningstyp:
Skruvlock
Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Volym (engelska):
0,5 dr.
1 dr.
2,16 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
Ofäst, sluten topp svarta fenolförslutningar
- Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 8 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 2,16 dr. |
| Produktlinje | Kimble |
| Volym (metrisk) Totalt | 8 mL |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Visa mer |