Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade injektionsflaskor med påsatta lock, 0,12 tum. Silikon Septa
Produktkod. 11892953
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11892953
Brand: DWK Life Sciences 60911P10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förslutningar levereras med PTFE-beklädd silikonsepta
  • Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
  • Vita polypropenförslutningar med öppen topp fäst
  • Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Silikongummitjocklek: 0,12 tum.
  • PTFE-tjocklek: 0,005 tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 40 mL
Septum PTFE/silikon (0,75 mil)
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 10.82 dr.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Höjd (metrisk) 95 mm