Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade flaskor med bifogade vita gummifodrade förslutningar
Produktkod. 11843023
Förslutningstyp:
Skruvlock
Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Volym (engelska):
0,37 dr.
1 dr.
2,16 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Produktkod. 11843023
Brand: DWK Life Sciences 60911D12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
  • Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
  • Förslutningar med vita gummifoder
  • Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0,37 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 35 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I