Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade flaskor med bifogade vita gummifodrade förslutningar
Produktkod. 11872973
Förslutningstyp:
Skruvlock
Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Volym (engelska):
0,37 dr.
1 dr.
2,16 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Produktkod. 11872973
Brand: DWK Life Sciences 60911D1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
  • Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
  • Förslutningar med vita gummifoder
  • Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Höjd (metrisk) 45 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I