Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade flaskor med bifogade vita gummifodrade förslutningar
Förslutningstyp:
Skruvlock
Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Volym (engelska):
0,37 dr.
1 dr.
2,16 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Beskrivning
Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
- Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
- Förslutningar med vita gummifoder
- Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 8 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 2,16 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Förslutningstyp | Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Visa mer |