Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade injektionsflaskor med bifogade PTFE-belagda/vita gummifodrade förslutningar
Volym (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
5,5 ml
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volym (engelska):
0,5 dr.
1 dr.
1,49 dr.
10,82 dr.
5,4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 288
Paket med 72
Descrizione
- Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
- Förslutningar med PTFE-belagda/vita gummifoder eller vita gummifoder
- Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifica
Specifica
| Material (liner) | PTFE/gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0,5 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Förslutningstyp | Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående |
| Höjd (metrisk) | 28 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto