Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade injektionsflaskor med bifogade PTFE-belagda/vita gummifodrade förslutningar
Volym (metrisk):
1.8 mL
2 mL
4 mL
5.5 mL
20 mL
40 mL
Höjd (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volym (engelska):
0.5 dr.
1 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
5.4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 288
Paket med 72
Beskrivning
- Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
- Förslutningar med PTFE-belagda/vita gummifoder eller vita gummifoder
- Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0.5 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Förslutningstyp | Skruvlock (sluten topp) |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Visa mer |