Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade injektionsflaskor med bifogade PTFE-belagda/vita gummifodrade förslutningar
Produktkod. 11843003
Volym (metrisk):
1.8 mL
2 mL
4 mL
5.5 mL
20 mL
40 mL
Höjd (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volym (engelska):
0.5 dr.
1 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
5.4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 288
Paket med 72
Produktkod. 11843003
Brand: DWK Life Sciences 60911B1738
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
  • Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
  • Förslutningar med PTFE-belagda/vita gummifoder eller vita gummifoder
  • Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Höjd (metrisk) 38 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I