Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade injektionsflaskor med bifogade PTFE-belagda/vita gummifodrade förslutningar
Produktkod. 11853003
Volym (metrisk):
1.8 mL
2 mL
4 mL
5.5 mL
20 mL
40 mL
Höjd (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volym (engelska):
0.5 dr.
1 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
5.4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 288
Paket med 72
Produktkod. 11853003
Brand: DWK Life Sciences 60911B1940
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
  • Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
  • Förslutningar med PTFE-belagda/vita gummifoder eller vita gummifoder
  • Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 5.5 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.49 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock (sluten topp)
Höjd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I