Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängade injektionsflaskor med bifogade PTFE-belagda/vita gummifodrade förslutningar
Beskrivning
- Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas
- Förslutningar med PTFE-belagda/vita gummifoder eller vita gummifoder
- Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 5,4 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Förslutningstyp | Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I |
| Visa mer |