Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Stängt System Micro Tissue Homogenizer
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Säkerställ effektiv malning av prover genom att minimera potentiell exponering för farliga material
- Klart polypropenrör
- Stötstöt av polyacetal med ingjutet skaftskydd
- Slipande yta (stötspets och innerrörsområde)
- Finns i sterila och icke-sterila versioner
- Kapacitet: 1,5 ml
För djurvävnader och organ, växtmaterial, insekter, DNA, RNA, proteiner, jästsvampar och enzymer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,05 oz. |
| För användning med (applikation) | För djurvävnader och organ, växtmaterial, insekter, DNA, RNA, proteiner, jästsvampar och enzymer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | PP-rör, POM mortelstöt |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Sterilitet | Icke-steril |