Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Stängt System Micro Tissue Homogenizer
Produktkod. 15344182
Change view
Förpackning:
Enkelpack
Slumpmässig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Sterilitet Förpackningsstorlek
15344182 Enkelpack Sterila Paket med 50
13440289 Slumpmässig Icke-steril Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15344182 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9749625002
 Begränsad artikel
I lager
Säkerställ effektiv malning av prover genom att minimera potentiell exponering för farliga material
  • Klart polypropenrör
  • Stötstöt av polyacetal med ingjutet skaftskydd
  • Slipande yta (stötspets och innerrörsområde)
  • Finns i sterila och icke-sterila versioner
  • Kapacitet: 1,5 ml
För djurvävnader och organ, växtmaterial, insekter, DNA, RNA, proteiner, jästsvampar och enzymer
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
För användning med (applikation) För djurvävnader och organ, växtmaterial, insekter, DNA, RNA, proteiner, jästsvampar och enzymer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Inkluderar PP-rör, POM mortelstöt
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Förpackning Enkelpack
Sterilitet Sterila