Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Produktkod. 11872923
Change view
Standard konisk fog:
Övre: 24/40, Nedre: 24/40
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Inkluderar:
4 mm dräneringshål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
11872923 Övre: 24/40, Nedre: 24/40 250 ml 4 mm dräneringshål Varje
1 options
Produktkod. 11872923 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 5702652524
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessory for rotary evaporator trap
  • Square Joint Bead
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8.45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Kapacitet 8.45 oz., 250 mL
Certifikat och efterlevnad USP Type I and ASTM E438, Class A
För användning med (applikation) Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator
Höjd (engelska) 8 in.
Höjd (metrisk) 20.5 cm
Inkluderar 4 mm dräneringshål
Material Borosilicate Glass
Produkttyp Bottom Vapor Tube Trap
Standard konisk fog Övre: 24/40, Nedre: 24/40