Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kummin glasrör
Produktkod. 17623155
Change view
Kapacitet (metrisk):
350 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17623155 350 ml
1 options
Produktkod. 17623155 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 42H606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2987.25 SEK
    1969.37 SEK / Paket med 600
    Save 1017.88 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Tillverkad med avsmalnande spetsar för enkel insamling av mikroblodprover
  • Förpackad i luddfria lådor
  • Tillsats: ammoniumheparin
  • Metrisk kapacitet: 350 ml
  • Förslutningstyp: Lera eller patenterade lock
  • Metrisk inre diameter: 2,5 till 2,75 mm
  • Rörlängd: 75 mm
  • Blå färgkodad
  • Vanligt rör
Specifikationer
Produkttyp Vanligt rör
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Diameter (metrisk) Inre 2,5 till 2,75 mm
Längd (metrisk) 75 mm