Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gänga provflaskor med bifogade förslutningar
Produktkod. 11842953
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
57 mm
95 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11842953
Brand: DWK Life Sciences 60811S10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bifogade öppen topp vit polypropen stängningar
  • Tillverkad av klart 33 Expansionsborosilikatglas
  • Förslutningar levereras med PTFE-belagda silikonfoder
  • Flaskor är förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering A
Material (liner) PTFE/silikon
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 40 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 10.82 dr.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Höjd (metrisk) 95 mm
Tack! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.