Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gänga provflaskor med bifogade förslutningar
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
57 mm
95 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Beskrivning
- Tillverkad av klart 33 Expansionsborosilikatglas
- Förslutningar levereras med PTFE-belagda silikonfoder
- Flaskor är förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Material (liner) | PTFE/silikon |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 5.4 dr. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) |
| Visa mer |