Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gänga provflaskor med bifogade PTFE-belagda/vita gummifodrade lock
Produktkod. 11832963
Förslutningstyp:
Skruvlock
Skruvlock (sluten topp)
Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Volym (engelska):
0,5 dr.
1 dr.
10,82 dr.
2,16 dr.
3,2 dr.
4,32 dr.
5,4 dr.
6,5 dr.
6,76 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
Produktkod. 11832963
Brand: DWK Life Sciences 60811B1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Små kartongmängder
  • Tillverkad av klar 33 expansion, borosilikatglas
  • Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering A
Material (liner) PTFE/gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Höjd (metrisk) 45 mm