Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ Genomskinliga skruvgängprovflaskor med fästa PTFE-fasade/vita gummifodrade lock
Produktkod. 11882943
Change view
Förslutningstyp:
Skruvlock
Skruvlock (sluten topp)
Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Volym (engelska):
0,5 dr.
1 dr.
10,82 dr.
2,16 dr.
3,2 dr.
4,32 dr.
5,4 dr.
6,5 dr.
6,76 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Volym (engelska) Förpackningsstorlek
11882943 Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående 10,82 dr. Paket med 72
11813023 Skruvlock 0,5 dr. Paket med 288
11842963 Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående 2,16 dr. Paket med 144
11832963 Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående 1 dr. Paket med 144
11852963 Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående 3,2 dr. Paket med 144
11862963 Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående 4,32 dr. Paket med 144
11892943 Skruvlock (sluten topp) 5,4 dr. Paket med 72
11872963 Skruvlock (sluten topp) 6,5 dr. Paket med 144
11802953 Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående 6,76 dr. Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11882943 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 60811B10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2504.25 SEK
    2342.90 SEK / Paket med 72
    Save 161.35 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
KIMBLE™ Genomskinliga skruvgängprovflaskor med fästa PTFE-fasade/vita gummifodrade lock tillverkas av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som USP uppfyller typ I och ASTM E438, typ I, klass A. Förpackas i korrugerade brickor med avskiljare.
  • Små kartongmängder
  • Tillverkad av klar 33 expansion, borosilikatglas
  • Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
Specifikationer
Klassificering A
Material (liner) PTFE/gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 40 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 10,82 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Kvantitet 72/Cs.
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Sample Vial with Screw Cap