Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gänga provflaskor med bifogade PTFE-belagda/vita gummifodrade lock
Beskrivning
- Små kartongmängder
- Tillverkad av klar 33 expansion, borosilikatglas
- Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Material (liner) | PTFE/gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 5,4 dr. |
| Visa mer |