Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Genomskinliga skruvgängade provflaskor med obundna PTFE-beklädda/vita gummifodrade förslutningar
Produktkod. 11852993
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
24 ml
Höjd (metrisk):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
23 mm
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
20-400
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Stängningsstorlek unitSize
11852993 4 ml 45 mm 15 mm 13-425 Paket med 200
11872993 2 ml 32 mm 12 mm 8-425 Paket med 200
11892993 12 ml 65 mm 19 mm 15-425 Paket med 200
11882993 8 ml 60 mm 17 mm 15-425 Paket med 200
11813003 24 ml 85 mm 23 mm 20-400 Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11852993 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 60812B1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ofäst sluten topp svart fenolförslutning
  • Tillverkad av klart 33 expansionsborosilikatglas
  • Förslutningarna inkluderar PTFE-belagda/vita gummifoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Klassificering A
Material (liner) PTFE/gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 13-425
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I
Höjd (metrisk) 45 mm