Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Genomskinliga skruvgängade provflaskor utan förslutningar
Produktkod. 11842983
Volym (metrisk):
1.8 mL
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 11842983
Brand: DWK Life Sciences 608121528
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Tillverkad av klart 33 expansionsborosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0.5 dr.
Höjd (metrisk) 28 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A
Stängningsstorlek 13-425