Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Genomskinliga skruvgängade provflaskor utan förslutningar
Produktkod. 11892983
Volym (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 11892983
Brand: DWK Life Sciences 608121965
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Tillverkad av klart 33 expansionsborosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 12 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 3.2 dr.
Höjd (metrisk) 65 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A
Stängningsstorlek 15-425