Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Engångsglas kulturrör
Beskrivning
Rundbottnad med gängad hals
- Tillverkad av klart borosilikatglas
- Utanför dia. dia.: 0,5 tum. (13 mm)
- Längd: 4 tum. (100 mm)
- Tråd: 13-415
- Ingen markeringspunkt
- Skruvlock ingår ej
- 1000 per Cs.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodling och klinisk kemi |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Krymplindad bricka |
| Trådstorlek | 13-415 |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Visa mer |