Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ Engångspipetter med stor volym av pastör
Produktkod. 12897810
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12897810 2 mL Paket med 800
1 options
Produktkod. 12897810 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 63DP1005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 SEK
    1103.23 SEK / Paket med 800
    Save 106.77 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-05-2027
Ekonomisk flintglaspipett värdefull för alikvotering av prover för autoanalys
  • Enkel överföringshantering 4 ml
  • Designad för användning med API Analytab-systemet
  • Användbar i alla typer av enterisk diagnostisk testning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP typ III
Beskrivning Kroppslängd: 8,89 cm; 3,5 tum
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 5,75 tum.
Längd (engelska) Tips 2,25 tum.
Längd (metrisk) spets 5.71 cm
Volym (engelska) 0,135 oz.
Färg Kristallklart
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 14.6 cm
Typ Pasteurpipett med stor volym
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) API Analytab System