Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Planbottenskruvgängade kulturrör
Beskrivning
Utan kepsar
- Borsilikatglas
- Krympplastbrickor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodling och klinisk kemi |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Krymplindad bricka |
| Trådstorlek | 13-415 |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |