Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Vials
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
5,0 ml
10,0 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Graderad:
Ja
Nej
Volym (engelska):
0,03 dr.
0,08 dr.
1,35 dr.
2,75 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Klart glas Micro-Vial med öppen toppförslutning och PTFE-beklädd silikonseptum
- Tillverkad med extra tjocka klarglasväggar för både robusthet och förstoring av innehållet
- Ograderad, med märkningsfläck
- Röret har en gängad finish
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Silicon Septa |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 0,1 ml |
| Graderad | Ja |
| Stil | Avsmalnande |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0,03 dr. |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) |
| Visa mer |