Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Klass A Cassia kolv
:
Std. Taper Stopper, No.13; 100 till 110 ml
Beskrivning
Kalibrerad för att innehålla
- Officiellt USA Farmakopémetod för att analysera kanelaldehyd och för att analysera extrakt av kassia, kanel och kryddnejlika
- Bestäm mängden omättade beståndsdelar i halmolja eller liknande tvättoljor genom sulfoneringsmetod
- Tolerans:± 0,08 ml
- Kapacitet: 100 till 110 ml i 0,1 ml divisioner
- Med standard taper 13 propp
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Kapacitet (metrisk) | 110 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 10,23 tum. |
| Höjd (metrisk) | 26 cm |
| Tolerans | ±0,08 ml |
| Graderad | Ja |
| Stängningsstorlek | 13 |