Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Destilleringsapparat komplett montering
Produktkod. 12754037
Change view
Kapacitet:
33,81 oz., 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12754037 33,81 oz., 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 12754037 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 215001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6174.00 SEK
    5780.17 SEK / Paket med 1
    Save 393.83 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-06-2027
Innehåller
  • 500 eller 1000 ml flatbottnad kolv
  • Destillationshuvud med en standard konisk 19/38 fogpropp
  • Mantlad (200 mm) Graham kondensor med standard konisk 19/38 toppskarv
Komplett montering
Används för att destillera små mängder vatten eller i APHA-metod 4500-NH 3 för bestämning av kväve (ammoniak) i renat dricksvatten, naturligt vatten och högrenat avloppsvatten (koncentration,< 20 g/μL)
Specifikationer
Inkluderar 500 eller 1000 ml flatbottnad kolv, destillationshuvud med 19/38 skarvpropp, mantlad grahamskondensor med 19/38 toppskarv
För användning med (applikation) Allmändestillation och fenoldestillation
Typ Destillationsapparat
Material Borsilikatglas
Kapacitet 33,81 oz., 1000 ml
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A
Kapacitet (metrisk) 1000mL
Standard konisk propp nr. 27
Standard konisk fog 19/38
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.