Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Destilleringsapparat komplett montering
Produktkod. p-169137
Kapacitet:
33,81 oz., 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12754037
Brand: DWK Life Sciences™ 215001000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 500 eller 1000 ml flatbottnad kolv
  • Destillationshuvud med en standard konisk 19/38 fogpropp
  • Mantlad (200 mm) Graham kondensor med standard konisk 19/38 toppskarv
Komplett montering
Används för att destillera små mängder vatten eller i APHA-metod 4500-NH 3 för bestämning av kväve (ammoniak) i renat dricksvatten, naturligt vatten och högrenat avloppsvatten (koncentration,< 20 g/μL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 500 eller 1000 ml flatbottnad kolv, destillationshuvud med 19/38 skarvpropp, mantlad grahamskondensor med 19/38 toppskarv
För användning med (applikation) Allmändestillation och fenoldestillation
Typ Destillationsapparat
Material Borsilikatglas
Kapacitet 33,81 oz., 1000 ml
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A
Kapacitet (metrisk) 1000mL
Standard konisk propp nr. 27
Standard konisk fog 19/38
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.