Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Destillering-fuktmottagare
Produktkod. 13467349 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk fog:
24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
13467349 24/40 Varje
1 options
Produktkod. 13467349 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 2201210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00 SEK
    2695.80 SEK / Paket med 1
    Save 239.20 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-02-2027
Med två armuttag
  • Modifierad Dean-Stark-fälla kalibrerad“ Att innehålla” med standard koniska 24/40 leder och en sidoarmsbrygga för att utjämna trycket
  • 10 ml mottagare graderad från 0 till 1 ml i 0,1 ml divisioner± 0,05 ml och från 1 till 10 ml i 0,2 ml divisioner± 0,1 ml
  • Slitstark vit skala
  • Designad från ASTM™ E 123-92, stil A
Specifikationer
Inkluderar Två armuttag
För användning med (applikation) Syntetisk kemi för att samla upp vatten (eller annan vätska) från en reaktor
Typ Destilleringsfuktmottagare
Kapacitet 0,33 oz., 10 ml
Certifikat och efterlevnad ASTM E123
Kapacitet (metrisk) 10mL
För användning med (utrustning) Återloppskondensor
Standard konisk fog 24/40
Kapacitet (engelska) 0,33 oz.