Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyerflaskor med skruvlock
Produktkod. 11707989
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 11707989
Brand: DWK Life Sciences KC267201000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Blue caps and pour rings
Plastbelagd för ökad säkerhet
  • KimCote™ plastic coating
  • Large openings and GL 45 threaded closures for easy access and tight sealing
  • Blue caps and clear pour rings included
  • Marking spots and scales are durable white ceramic enamel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Stängningsmaterial Polypropylene
Beskrivning Reverse metric scale graduations
Diameter (engelska) Yttre 5.04 in.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilicate Glass
Graduation Range 50 to 1000 mL
Höjd (engelska) 8.07 in.
Höjd (metrisk) 20.5 cm
Inkluderar Clear pour rings
Skrivyta White Ceramic Enamel Marking
Förslutningstyp Screw
Diameter (metrisk) Yttre 128 mm