Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyerflaskor med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Innehåller
Blå kepsar och hällringar
Plastbelagd för ökad säkerhet
- KimCote™ plastbeläggning
- Stora öppningar och GL 45 gängade förslutningar för enkel åtkomst och tät tätning
- Blå kapsyler och genomskinliga hällringar ingår
- Markeringsfläckar och fjäll är slitstark vit keramisk emalj
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | Omvänd metrisk skala graderingar |
| Diameter (engelska) Yttre | 6,34 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Graduation Range | 100 till 2000 ml |
| Höjd (engelska) | 10,43 tum. |
| Höjd (metrisk) | 26.5 cm |
| Inkluderar | Klara hällringar |
| Visa mer |