Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyerflaskor med skruvlock
Produktkod. 11787979
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11787979 250 mL Paket med 6
11797979 500 mL Paket med 6
11707989 1000 mL Paket med 4
11717989 2000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11787979 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer KC26720250
Innehåller
Blå kepsar och hällringar
Plastbelagd för ökad säkerhet
  • KimCote™ plastbeläggning
  • Stora öppningar och GL 45 gängade förslutningar för enkel åtkomst och tät tätning
  • Blå kapsyler och genomskinliga hällringar ingår
  • Markeringsfläckar och fjäll är slitstark vit keramisk emalj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Omvänd metrisk skala graderingar
Diameter (engelska) Yttre 3,18 tum.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 10 till 250 ml
Höjd (engelska) 4,92 tum.
Höjd (metrisk) 12.5 cm
Inkluderar Klara hällringar
Skrivyta Vit keramisk emaljmärkning
Förslutningstyp Skruva
Diameter (metrisk) Yttre 81 mm