Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyerflaskor med skruvlock
Produktkod. 11797979 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11797979 500 mL Paket med 6
11787979 250 mL Paket med 6
11707989 1000 mL Paket med 4
11717989 2000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11797979 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer KC26720500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 SEK
    3650.77 SEK / Paket med 6
    Save 324.23 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Innehåller
Blå kepsar och hällringar
Plastbelagd för ökad säkerhet
  • KimCote™ plastbeläggning
  • Stora öppningar och GL 45 gängade förslutningar för enkel åtkomst och tät tätning
  • Blå kapsyler och genomskinliga hällringar ingår
  • Markeringsfläckar och fjäll är slitstark vit keramisk emalj
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Omvänd metrisk skala graderingar
Diameter (engelska) Yttre 4,01 tum.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 25 till 500 ml
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Inkluderar Klara hällringar
Produkttyp Erlenmeyer Flask
Skrivyta Vit keramisk emaljmärkning
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Graderad Yes
Mun stil Threaded
Sterilitet Non-sterile
Bottenform Conical
Förslutningstyp Skruva
Diameter (metrisk) Yttre 102 mm
Ytbehandling Untreated