Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyerflaskor med skruvlock
Produktkod. p-3850912
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 11787979
Brand: DWK Life Sciences KC26720250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Blå kepsar och hällringar
Plastbelagd för ökad säkerhet
  • KimCote™ plastbeläggning
  • Stora öppningar och GL 45 gängade förslutningar för enkel åtkomst och tät tätning
  • Blå kapsyler och genomskinliga hällringar ingår
  • Markeringsfläckar och fjäll är slitstark vit keramisk emalj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Omvänd metrisk skala graderingar
Diameter (engelska) Yttre 3,18 tum.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 10 till 250 ml
Höjd (engelska) 4,92 tum.
Höjd (metrisk) 12.5 cm
Inkluderar Klara hällringar
Skrivyta Vit keramisk emaljmärkning
Förslutningstyp Skruva
Diameter (metrisk) Yttre 81 mm