Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Graderade fermenteringsrör
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Vertikalt graderingsrör
- Vit keramiska emaljgraderingar börjar på 0,3 ml
- Vertikalt rör OD x L: 13 x 100 mm
- Cirka OD på lampan: 30 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Jäsningsrör |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Kvantitet | Låda med 1 |